Dokumente
8.05334
Sigma-Aldrich
Ethyl laurate
for synthesis
Synonym(e):
Ethyl laurate, Ethyl dodecanoate, Lauric acid ethyl ester
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)10COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
203-386-0
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.1 hPa ( 60 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
>300 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
272 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-2 °C
Übergangstemp.
flash point 138 °C
Dichte
0.86 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChIKey
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.861 - 0.863
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup