Merck
8.04771
Sigma-Aldrich
Iodine monochloride
for synthesis
Synonym(e):
Chloriodid, Iodchlorid
Größe auswählen
100 G
CHF 99.70
250 G
CHF 164.00
CHF 99.70
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 99.70
250 G
CHF 164.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
ClI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352307
EG-Index-Nummer:
232-236-7
NACRES:
NA.22
CHF 99.70
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
liquid
bp
97 °C/1013 hPa (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
14-27 °C
Dichte
3.1 g/cm3 at 29 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ICl
InChI
1S/ClI/c1-2
InChIKey
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Structural organization in the trimethylamine iodine monochloride complex: This research highlights the use of iodine monochloride as a reactant in the organic synthesis of trimethylamine iodine monochloride complex. (Marshall et al., 2017).
  • Ultrasonic-assisted synthesis of flavones: A study exploring the synthesis of flavones using iodine monochloride under ultrasonic irradiation, providing an improved method for chemical synthesis. (Lahyani and Trabelsi, 2016).
  • Reactivity and applications in synthetic approaches: This review discusses the reactivity of iodine monochloride and its applications in synthetic chemistry, highlighting its versatility. (Day et al., 2021).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): ≥ 97.0 %
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2