Wichtige Dokumente
8.04744
Sigma-Aldrich
2-Iodoacetamide
for synthesis
Synonym(e):
2-Iodoacetamide
Größe auswählen
25 G
CHF 59.70
100 G
CHF 199.00
1 KG
CHF 1’450.00
2.5 KG
CHF 3’500.00
CHF 59.70
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 59.70
100 G
CHF 199.00
1 KG
CHF 1’450.00
2.5 KG
CHF 3’500.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H4INO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
EG-Index-Nummer:
205-630-1
NACRES:
NA.22
CHF 59.70
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
91-94 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ICC(=O)N
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChIKey
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (HPLC, Flächen%): ≥ 99
Gehalt (aus N): ≥ 98
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Farbe (2.5 %, Wasser): ≤ 50 APHA
Schmelzpunkt: > 91
Fe (Eisen): ≤ 20 ppm
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 3
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable