Wichtige Dokumente
8.03501
Sigma-Aldrich
1,12-Dodecanediol
for synthesis
Synonym(e):
1,12-Dodecanediol, 1,12-Dihydroxydodecane, Dodecamethylene glycol
Größe auswählen
100 G
CHF 78.90
CHF 78.90
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 78.90
About This Item
Lineare Formel:
HO(CH2)12OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
227-133-9
NACRES:
NA.22
CHF 78.90
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.5% (GC)
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
300 °C
bp
324 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
79 °C
Übergangstemp.
flash point 176 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h13-14H,1-12H2
InChIKey
GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.5 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 78 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 82 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
348.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
176.00 °C - closed cup