8.03264
1,1-Iminodi-2-propanol
for synthesis
Synonym(e):
1,1-Iminodi-2-propanol, Diisopropanolamin, Bis(2-hydroxypropyl)amin
About This Item
Dampfdruck
0.02 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
290 °C
Wirksamkeit
4765 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.6-8.0 % (v/v)
pH-Wert
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
249 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
40.0-48.0 °C
Übergangstemp.
flash point 135 °C
Löslichkeit
870 g/L
Dichte
0.99 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C6H15NO2/c1-5(8)3-7-4-6(2)9/h5-9H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
LVTYICIALWPMFW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 1,0 %
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
275.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
135 °C - closed cup