8.03244
N,N′-Dimethylurea
for synthesis
Synonym(e):
N,N′-Dimethylurea, 1,3-Dimethylurea
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
6 hPa ( 115 °C)
Qualitätsniveau
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
400 °C
Wirksamkeit
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
9.0-9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
268-270 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
105-108 °C
Übergangstemp.
flash point 154 °C (DIN 51758)
Dichte
1.14 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C3H8N2O/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
InChIKey
MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 102 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 107 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
314.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
157 °C - closed cup