8.02892
Dibutylether
for synthesis
Synonym(e):
Dibutylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
6.4 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
175 °C
Wirksamkeit
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.9-8.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH-Wert
5.2 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
bp
140-143 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-95 °C
Übergangstemp.
flash point 25 °C
Löslichkeit
10 g/L
Dichte
0.769 g/cm3 at 20 °C
SMILES String
O(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,767 - 0,769
Peroxid (als H₂O₂): ≤ 0,05 %(m)
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup