Wichtige Dokumente
8.02680
Sigma-Aldrich
3-Chloropropionyl chloride
for synthesis
Synonym(e):
3-Chlorpropionylchlorid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
210-890-4
Dampfdruck
10 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
460 °C
Wirksamkeit
1130 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
8.8-20.2 % (v/v)
pH-Wert
<7 ( in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
-32 °C
Übergangstemp.
flash point 49 °C
Dichte
1.32 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
InChIKey
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
zur Synthese
Anwendung
3-Chloropropionyl chloride for synthesis. CAS No. 625-36-5, EC Number 210-890-4.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%)≥ 96.0 % (a/a)Dichte (d 20 °C/ 4 °C)1.318 - 1.323Identität (IR)entspricht
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
158.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70.5 °C - closed cup