Wichtige Dokumente
8.02641
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylaniline
for synthesis
Synonym(e):
5-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-2-toluidine, 5-Chloro-o-toluidine, 2-Amino-4-chlorotoluene
Größe auswählen
250 ML
CHF 215.00
CHF 215.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 215.00
About This Item
Lineare Formel:
5-(Cl)-2-(CH3)C6H3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
202-452-6
NACRES:
NA.22
CHF 215.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.45 hPa ( 50 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>540 °C
Wirksamkeit
464 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
22 °C
Übergangstemp.
flash point 160 °C
Dichte
1.17 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Clc1cc(c(cc1)C)N
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChIKey
WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 24 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 28 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
320.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
160 °C - closed cup