Merck
8.02407
Chinolin
for synthesis
Synonym(e):
Chinolin, 1-Azanaphthalin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.16
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-051-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
11 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
480 °C
potency
270 mg/kg LD50, oral (Rat), 590 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-7 % (v/v)
pH
7.3 (20 °C, 5 g/L in H2O)
bp
237-238 °C/1013 hPa
mp
-15 °C
transition temp
flash point 107 °C
solubility
6 g/L
density
1.09 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
InChI key
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Application of quinoline derivatives in third-generation photovoltaics: In diesem Artikel werden die neuesten Entwicklungen bei Chinolin-Derivaten vorgestellt und deren Umsetzung in Solarzellen der dritten Generation hervorgehoben, wobei die Fortschritte auf dem Gebiet demonstriert werden (Lewinska et al., 2021).
  • Recent advances in the synthesis of biologically and pharmaceutically active quinoline and its analogues: Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über die Synthesemethoden von Chinolin und erörtert deren biologischen und pharmazeutischen Anwendungen, wobei der Schwerpunkt auf innovativen synthetischen Wegen liegt (Weyesa et al., 2020).
  • Recent advances in chemistry and therapeutic potential of functionalized quinoline motifs: In dieser Übersicht wird das medizinische Potenzial von Chinolin und seinen funktionalisierten Derivaten untersucht, wobei der Nutzen in der Wirkstoffentwicklung hervorgehoben wird (Ajani et al., 2022).
  • Comprehensive review on current developments of quinoline-based anticancer agents: In diesem Übersichtsartikel wird die Rolle von Chinolinverbindungen in der Entwicklung von Krebsmedikamenten behandelt, wobei der jüngste Fortschritt und neue Medikamente auf Basis des Chinolin-Gerüsts hervorgehoben werden (Jain et al., 2019).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,092–1,094
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chinolin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
224.6 °F
flash_point_c
107 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
802407100004022536373157
802407000504022536373133
802407025004022536373140
802407904904027269240042