Fortfahren mit
8.02256
2,2′-Biphenyldicarboxylic acid
for synthesis
Synonym(e):
2,2′-Biphenyldicarboxylic acid, Diphenic acid, Diphenyl-2,2-dicarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 101.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(HOOC)C6H4C6H4-2-(COOH)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.23
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
207-576-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
CHF 101.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
autoignition temp.
390 °C
pH
4-5 (20 °C in H2O)
mp
225-228 °C
bulk density
470 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1c(cccc1)c2c(cccc2)C(=O)O
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(16)11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
GWZCCUDJHOGOSO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 225 °C
Melting range (upper value): ≤ 228 °C
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c