Wichtige Dokumente
8.02180
Sigma-Aldrich
Ethyl decanoate
for synthesis
Synonym(e):
Decansäureethylester, Ethylcaprat, Caprinsäureethylester
Größe auswählen
5 ML
CHF 23.90
250 ML
CHF 56.30
CHF 23.90
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 23.90
250 ML
CHF 56.30
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)8COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
203-761-9
NACRES:
NA.22
CHF 23.90
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.02 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
310 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.7 % (v/v)
bp
244-246 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-20 °C
Übergangstemp.
flash point 104 °C
Dichte
0.86 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CC)C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChIKey
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.863 - 0.864
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup