Wichtige Dokumente
8.01969
Sigma-Aldrich
1-Bromooctane
for synthesis
Synonym(e):
Octylbromid
Größe auswählen
250 ML
CHF 101.00
CHF 101.00
Voraussichtliches Versanddatum04. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 101.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
203-912-9
CHF 101.00
Voraussichtliches Versanddatum04. April 2025
Dampfdruck
0.47 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Wirksamkeit
4984 mg/kg LD50, oral (Rat)
8880 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
201-202 °C/1013 mbar
mp (Schmelzpunkt)
-55 °C
Übergangstemp.
flash point 80 °C
Dichte
1.11 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
BrCCCCCCCC
InChI
1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
InChIKey
VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.114
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup