Wichtige Dokumente
8.01917
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol monoethyl ether
for synthesis
Synonym(e):
Guaethol, 2-Ethoxy-phenol
About This Item
Lineare Formel:
2-(C2H5O)C6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
202-358-5
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
1 hPa ( 45 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
214-216 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
24-28 °C
Übergangstemp.
flash point 86 °C
Löslichkeit
9 g/L
Dichte
1.10 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CC)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3
InChIKey
MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup