Wichtige Dokumente
8.01658
Sigma-Aldrich
2-Bromoacetophenone
for synthesis
Synonym(e):
Phenacylbromid, ω-Bromacetophenon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
200-724-9
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
crystals
bp
140 °C/15 hPa
mp (Schmelzpunkt)
48-51 °C
Übergangstemp.
flash point >112 °C
Dichte
1.65 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H7BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChIKey
LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 47 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 50 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup