Wichtige Dokumente
8.01553
Sigma-Aldrich
Butyl 2,3-epoxypropyl ether
for synthesis
Synonym(e):
Butyl 2,3-epoxypropyl ether, Glycidol butyl ether, Butyl glycidyl ether, BGE, 1,2-Epoxy-3-butoxypropane
Größe auswählen
250 ML
CHF 33.70
CHF 33.70
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 33.70
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
EG-Index-Nummer:
219-376-4
NACRES:
NA.22
CHF 33.70
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥94.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
215 °C
Wirksamkeit
1660 mg/kg LD50, oral (Rat)
2520 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
163-165 °C/1013 mbar
Übergangstemp.
flash point 43 °C
Dichte
0.92 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O1C(C1)COCCCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-8-5-7-6-9-7/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
YSUQLAYJZDEMOT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 94.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.911 - 0.915
Peroxide (als H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup