Wichtige Dokumente
8.00737
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxybenzoic acid
for synthesis
Synonym(e):
5-Carboxyresorcinol
Größe auswählen
100 G
CHF 49.70
250 G
CHF 49.80
CHF 49.70
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 49.70
250 G
CHF 49.80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
202-730-7
NACRES:
NA.22
CHF 49.70
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (acidimetric)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>500 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
4160 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
2.3 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
234-238 °C
Löslichkeit
84 g/L
Schüttdichte
700 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Oc1cc(cc(c1)C(=O)O)O
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChIKey
UYEMGAFJOZZIFP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 234 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 238 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
392.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
200 °C - closed cup