Wichtige Dokumente
8.00658
Sigma-Aldrich
Tetraethylorthosilicat
for synthesis
Synonym(e):
Tetraethylorthosilicat, Tetraethoxysilan
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5O)4Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
201-083-8
NACRES:
NA.22
bp:
168.0 °C/1013 hPa
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
230 °C
Wirksamkeit
6270 mg/kg LD50, oral (Rat)
5860 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.3-23 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
168.0 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-85.5 °C
Übergangstemp.
flash point 45 °C
Dichte
0.94 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Si](OCC)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChIKey
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tetraethylorthosilikat (TEOS) ist der Ethylester der ortho-Kieselsäure, welche die am leichtesten verfügbare Siliziumquelle ist. Es wird hauptsächlich als Vernetzungsmittel in Silizium-Polymer und als Vorstufe bei der Herstellung von Siliziumdünnschichten eingesetzt.
Anwendung
  • Auswirkungen von Tetraethylorthosilicat (TEOS) auf die Licht- und Temperaturstabilität eines Pigments von Beta vulgaris und seine potenziellen Anwendungen in der Lebensmittelindustrie: Diese Studie untersucht, wie TEOS die Stabilität natürlicher Pigmente von Rüben verbessern kann und deutet auf das Potenzial für verbesserte Lebensmittelfarbstoffe hin (GA Molina et al., 2014).
  • Charakterisierung von mittels chemischer Dampfscheidung von Tetraethylorthosilicat erzeugten SiO2-Folien für photonische Geräte: In der Studie wird die Verwendung von TEOS bei der Herstellung von Siliziumdioxidfolien für eine verbesserte Leistung photonischer Geräte beschrieben (J Kotcharlakota et al., 2016).
  • Umfassende Leistung von mittels Kohlenstoff-Nanoröhren armiertem Schaumbeton mit Tetraethylorthosilicat-Imprägnierung: Die Forschungsergebnisse weisen auf signifikante Verbesserungen der strukturellen Eigenschaften von Schaumbeton hin, die für die Gebäudetechnik unerlässlich sind (J Luo et al., 2017).
  • Mesoporöse Hybrid-Kieselsäure-Aerogel-Membranen auf Basis von bis-(Trimethoxysilyl)-hexan (BTMSH)/Tetraethylorthosilicat (TEOS) für die CO2-Abscheidung: Unterstreicht die Entwicklung innovativer Aerogel-Membranen für eine effektive CO2-Abscheidung und trägt zu Umweltmanagementstrategien bei (YF Lin et al., 2016).
Leistungsmerkmale und Vorteile
TEOSkann unter alkalischen, sauren und neutralen Bedingungen polymerisieren, was es zu einervorteilhaften Vorstufe macht.
Hinweis zur Analyse
Assay (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,932–0,934
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Real-time study of CVD growth of silicon oxide on rutile TiO2 (110) using tetraethyl orthosilicate
Chaudhary S, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 119(33), 19149-19161 (2015)
Catalytic Cracking of n-Dodecane to Chemicals: Effect of Variable-Morphological ZSM-5 Zeolites Synthesized Using Various Silica Sources
Sanhoob MA, et al.
ACS Omega, 7(12), 10317-10329 (2022)
Effects of tetraethyl orthosilicate (TEOS) on the light and temperature stability of a pigment from Beta vulgaris and its potential food industry applications
Molina GA, et al.
Molecules (Basel), 19(11), 17985-18002 (2014)