Wichtige Dokumente
8.00649
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalic acid
for synthesis
Synonym(e):
3-Nitrobenzol-1,2-dicarbonsäure
About This Item
Lineare Formel:
3-(NO2)C6H3-1,2-(COOH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
210-030-8
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
210-215 °C
Löslichkeit
20 g/L
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable