Dokumente
8.00361
Sigma-Aldrich
2-(1-Piperazinyl)ethylamine
for synthesis
Synonym(e):
N-(2-Aminoethyl)-piperazin, 2-Piperazinoethylamin, AEP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
205-411-0
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.07 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
315 °C
Wirksamkeit
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
2.1-10.5 % (v/v)
pH-Wert
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
222 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-19 °C
Übergangstemp.
flash point 88 °C
Löslichkeit
>1000 g/L
Dichte
0.99 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H2
InChIKey
IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.983 - 0.987
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup