8.00107
Methyl acetoacetate
for synthesis
Synonym(e):
Methyl acetoacetate, Methyl 3-oxobutanoate, Methyl 3-oxobutyrate, Acetoacetic acid methyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 hPa ( 20 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
260 °C
Wirksamkeit
3228 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.3-14.2 % (v/v)
pH-Wert
3.8 (20 °C, 863 g/L in H2O)
bp
170 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-39 °C
Übergangstemp.
flash point 67 °C
Löslichkeit
863 g/L
Dichte
1.08 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
InChIKey
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup