Wichtige Dokumente
71340-M
Sigma-Aldrich
pCDFDuet-1 DNA - Novagen
Synonym(e):
Duet-1 DNA, Novagen DNA Vector, pCDFDuet-1 DNA
About This Item
UNSPSC-Code:
41106602
NACRES:
NA.51
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Promotor
Promoter name: T7
Auswahl
spectinomycin
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
pCDFDuet-1 wurde für die Coexpression von zwei Zielgenen entwickelt. Der Vektor kodiert zwei Multiple Cloning Sites (MCS), denen jeweils ein T7-Promoter, ein lac-Operon und eine Ribosomenbindungsstelle (RBS) vorausgeht. Der Vektor enthält auch das pCloDF13-Replikon, das lacI-Gen und den Streptomycin/Spectinomycin-Resistenzmarker. Dieser Vektor kann in derselben Zelle mit pETDuet-1, pACYCDuet-1 und pRSFDuet-1 oder pCOLADuet-1 für die Coexpression von bis zu acht Zielgenen transformiert werden. In MCS-1 eingesetzte ORF können mit dem ACYCDuetUP1-Primer und dem DuetDOWN1-Primer sequenziert werden. In MCS-2 eingesetzte ORF können mit dem DuetUP2-Primer und dem T7 Terminator-Primer sequenziert werden.
Anwendung
pCDFDuet-1 DNA has been used as a vector for the expression of recombinant proteins in E-coli cells.[1][2][3]
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable