Wichtige Dokumente
70920
Sigma-Aldrich
Kompetente Rosetta(DE3)pLacI-Zellen – Novagen
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
UNSPSC-Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Biologische Quelle:
Escherichia coli
Wachstumsmodus:
adherent or suspension
Morphologie:
rod shaped
Hersteller/Markenname:
Novagen®
Produktbezeichnung
Kompetente Rosetta(DE3)pLacI-Zellen – Novagen, Rosetta strains are BL21 derivatives designed to enhance the expression of eukaryotic proteins that contain codons rarely used in E. coli. Contains the pLacI plasmid producing extra Lac repressor.
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Wachstumsmodus
adherent or suspension
Morphologie
rod shaped
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Genotyp: FompT hsdSB (rB mB) gal dcm (DE3) pLacIRARE (CamR)
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
Expressionswirtsstämme für die Vektoren pETBlue und pTriEx sind lDE3-Lysogene, die auch das kompatible pLacI-Plasmid tragen, das für den lac-Repressor kodiert. Das pLacI-Plasmid verleiht Chloramphenicol-Resistenz und stellt genügend lac-Repressor zur Verfügung, um die Transkription aus dem T7lac-Promotor in Abwesenheit eines Induktors zu hemmen. Der NovaBlue-Wirtsstamm wird für die erste Klonierung mit pETBlue- und pTriEx-Vektoren empfohlen, da er eine überragende Transformationseffizienz aufweist und hohe Plasmid-DNA-Ausbeuten von hoher Qualität liefert.
Es ist zu beachten, dass diese Stämme nicht für die Verwendung mit den Vektoren pET, pACYCDuet, pCDF, pRSF, pCOLADuet und pETcoco empfohlen werden.
Rosetta-Wirtsstämme sind BL21-Derivate zur besseren Expression eukaryotischer Proteine, die Codons enthalten, die nur selten in E. coli verwendet werden. Diese Stämme liefern tRNA für 7 seltene Codons (AGA, AGG, AUA, CUA, GGA, CCC und CGG) auf einem kompatiblen chloramphenicol-resistenten Plasmid. Die tRNA-Gene werden von ihren nativen Promotoren angetrieben. In Rosetta(DE3)pLacI befinden sich die seltenen tRNA-Gene auf demselben Plasmid, welches das lac-Repressor-Gen trägt.
DE3 weist darauf hin, dass der Wirt ein Lysogen von λDE3 ist und daher eine chromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerase-Gens enthält, das durch den lacUV5-Promoter kontrolliert wird. Solche Stämme eignen sich zur Herstellung von Protein aus Zielgenen, die in pET-Vektoren kloniert werden, wobei IPTG als Induktor verwendet wird.
Rosetta-Stämme sind BL21-Derivate zur besseren Expression eukaryotischer Proteine, die Codons enthalten, die nur selten in E. coli verwendet werden. Enthält das pLacI-Plasmid, das einen zusätzlichen Lac-Repressor produziert.
Komponenten
0,4 ml1 mlKomponente
•2 × 0,2 ml5 × 0,2 mlKompetente Rosetta(DE3)pLacI-Zellen
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC-Medium
•2 ng2 ngTest-Plasmid
Warnhinweis
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany