70003-M
pBAC-1 DNA - Novagen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
WGK
WGK 1