Wichtige Dokumente
693015-2
Supelco
Pressure Dispenser, 1/4" x 1/4"
for use with NOWPAK®
Synonym(e):
hplc solvents
About This Item
UNSPSC-Code:
41105107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Kompatibilität
for use with NOWPAK®
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
for NOWPak II, NOWPak®
Rechtliche Hinweise
NOWPAK is a registered trademark of Advanced Technology Materials, Inc.