688225
Caspase-1 Substrate VI, Fluorogenic
Fluorogenic caspase-1 substrate.
Synonym(e):
Caspase-1 Substrate VI, Fluorogenic, Z-YVAD-AFC
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Fluoreszenz
λex ~400 nm
λem ~505 nm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C33H36F3N5O10/c1-15(2)28(41-31(49)23(38-17(4)42)11-18-5-8-20(43)9-6-18)32(50)37-16(3)29(47)40-24(14-26(44)45)30(48)39-19-7-10-21-22(33(34,35)36)13-27(46)51-25(21)12-19/h5-10,12-13,15-16,23-24,28,43H,11,14H2,1-4H3,(H,37,50)(H,38,42)(H,39,48)(H,40,47)(H,41,49)(H,44,45)/t16-,23-,24-,28-/m0/s1
InChIKey
GWKJISJKNKIJNP-DEQDFGQZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Fluorogenic caspase-1 substrate
Warnhinweis
Sequenz
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Walker, N.P., et al. 1994. Cell 78, 343.
Thornberry, N.A., et al. 1992. Nature 356, 768.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable