Wichtige Dokumente
676472
Sigma-Aldrich
VEGF₁₆₅, human, rekombinant, S. frugiperda
Synonym(e):
Vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor₁₆₅, rhVEGF, rhVPF, rh-Vasculotropin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤1 EU/μg Endotoxin (EU/μg VEGF)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinantes, humanes VEGF165 (VEGF-Spleißvariante mit 165 Aminosäuren), exprimiert in Zellen des Insekts S. frugiperda. Ein Heparin-bindendes Glycoprotein mit einer stark angiogenen, in Endothelzellen mitogenen und in Gefäßen permeabilitätsfördernden Wirkung. Steigert die Proliferation von Endothelzellen nach einer Schädigung der Blutgefäße. Wird als glycosylierter Homodimer mit Disulfidbindung geliefert.
Biochem./physiol. Wirkung
ED₅₀ = 2,0–6,0 ng/ml, gemessen anhand der Fähigkeit, die Inkorporation von ³H-Thymidin in Endothelzellen von Nabelschnurvenen des Menschen zu stimulieren
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Lyophilisiert aus steril gefiltertem 30%igen Acetonitril, 0,1 % TFA, 50 µg BSA/µg VEGF.
Rekonstituierung
Mit steriler PBS mit ≥ 0,1 % HSA oder BSA auf eine Endkonzentration von ≥ 1 µg/ml rekonstituieren.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen der Lösungen vermeiden. Stammlösungen sind bei -70 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Liu, X., et al. 2001. J. Urology166, 354.
Burke, P.A., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 207, 348.
Neufeld, G., et al. 1994. Prog. Growth Factor Res.5, 89.
Leung, D.W., et al. 1989. Science 246, 1306.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3