Merck
662056
Sigma-Aldrich
Ubiquitin-Aldehyd, Calbiochem
≥95% (HPLC), liquid, ubiquitin hydrolase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
ubiquitin hydrolase inhibitor
Größe auswählen
50 μG
CHF 330.00
CHF 330.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 330.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 330.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Produktbezeichnung
Ubiquitin-Aldehyd, Calbiochem, Potent and specific inhibitor of multiple ubiquitin hydrolases involved in pathways of intracellular protein modification and turnover.
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
aqueous buffer: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Wirksamer und spezifischer Inhibitor mehrerer Ubiquitin-Hydrolasen, die an den Wegen der intrazellulären Proteinmodifikation und des Proteinumsatzes beteiligt sind. Nützlich für die Stabilisierung endogener oder in vitro synthetisierter Ubiquitin-Protein-Konjugate. Kann auch verwendet werden, um die Geschwindigkeit des ubiquitinabhängigen Abbaus zu erhöhen oder zu verringern.
Biochem./physiol. Wirkung
Hemmt nachweislich die Aktivität von Isopeptidase T (Best.-Nr. 419700) und Ubiquitin C-Terminal Hydrolase (Best.-Nr. 662090)
Primäres Ziel
mehrere Ubiquitin-Hydrolasen, die an den Wegen der intrazellulären Proteinmodifikation und des Proteinumsatzes beteiligt sind
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 150 mM HCl.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Sonstige Hinweise
Melandri, F., et al. 1996. Biochemistry 35, 12893.
Shaeffer, J.R. and Cohen, R.E. 1996. Biochemistry 35, 10886.
Pickart, C.M. and Rose, I.A. 1986. J. Biol. Chem. 261, 10210.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mengmeng Niu et al.
PLoS biology, 19(2), e3001113-e3001113 (2021-02-25)
Transforming growth factor-β (TGF-β) signaling plays a critical role in promoting epithelial-to-mesenchymal transition (EMT), cell migration, invasion, and tumor metastasis. ΔNp63α, the major isoform of p63 protein expressed in epithelial cells, is a key transcriptional regulator of cell adhesion program
Mengmeng Niu et al.
Nature communications, 12(1), 5919-5919 (2021-10-13)
Abnormal activation of epidermal growth factor receptor (EGFR) drives non-small cell lung cancer (NSCLC) development. EGFR mutations-mediated resistance to tyrosine-kinase inhibitors (TKIs) is a major hurdle for NSCLC treatment. Here, we show that F-box protein FBXL2 targets EGFR and EGFR
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.