Wichtige Dokumente
654255
Sigma-Aldrich
TNF-α-Antagonist, Calbiochem
≥95% (HPLC), lyophilized, TNF-α antagonist, Calbiochem®
Synonym(e):
TNF-α-Antagonist, Calbiochem
Größe auswählen
1 MG
CHF 317.00
CHF 317.00
Voraussichtliches Versanddatum03. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 317.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C58H71N11O15S2
Molekulargewicht:
1226.38
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 317.00
Voraussichtliches Versanddatum03. Mai 2025
Produktbezeichnung
TNF-α-Antagonist, Calbiochem, The TNF-α Antagonist controls the biological activity of TNF-α.
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
5% acetic acid: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein exozyklisches Peptidomimetikum, das im Bindungstest als TNF-α Antagonist wirkt (IC50 = 5 µM). Blockiert die TNF-α-vermittelte Apoptose in L929-Zellen der Maus. Zeigt eine etwa zweifach höhere Aktivität als andere bekannte, von der WP5-Bindungsstelle abgeleitete Mimetika. Die Bezeichnung WP9QY ergibt sich aus der Bindung an die WP9-Bindungsstelle des TNF-β/TNF-Rezeptor(I)-Komplexes als Vorlage und der Einführung der Aminosäuren Gln und Tyr.
Biochem./physiol. Wirkung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 5 µM als TNF-α Antagonist
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
H-Tyr-Cys-Trp-Ser-Gln-Tyr-Leu-Cys-Tyr-OH (Disulfidbrücke: 2 → 8)
Sonstige Hinweise
Takasaki, W., et al. 1997. Nat. Biotechnol. 15, 1266.
Rechtliche Hinweise
Wird unter der Lizenz des US-Patents 6,265,535 verkauft.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable