Wichtige Dokumente
648492
Sigma-Aldrich
TRPM4-Inhibitor, 9-Phenanthrol, CAS-Nr. 484-17-3, Calbiochem
The TRPM4 inhibitor, 9-Phenanthrol, also referenced under CAS 484-17-3, controls the biological activity of TRPM4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonym(e):
TRPM4-Inhibitor, 9-Phenanthrol, CAS-Nr. 484-17-3, Calbiochem, Phenanthren-9-ol, 9-Hydroxyphenanthren
Größe auswählen
50 MG
CHF 78.50
CHF 78.50
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 78.50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
CHF 78.50
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
brown
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1c2c(c3c(c1)cccc3)cccc2
InChI
1S/C14H10O/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9,15H
InChIKey
DZKIUEHLEXLYKM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables hydroxytricyclisches Derivat, das als spezifischer und reversibler Inhibitor von Transient-Receptor-Potential-Melastatin 4 (TRPM4) wirkt (IC50 = 20 µM in HEK293-Zellen). Beeinträchtigt nicht die TRPM5- und CFTR-Kanäle (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulators). Verringert das Auftreten von frühen Nachdepolarisationen (EAD) und zeigt eine antiarrhythmische Wirkung, die unabhängig von der Wirkung der Proteinkinase A ist. Es wurde gezeigt, dass es das NMDA-induzierte Burst-Firing in dopaminergen Neuronen aufhebt. Beeinflusst die K+-Ströme bei ~10 µM nicht, aber bei höherer Konzentration (~100 µM) reduziert es die K+-Ströme reversibel.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Grand, T., et al. 2008. Brit. Journ. Pharm.153, 1697.
Simard, C., 2012. Brit. Journ. Pharm.165, 2354.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable