Merck
6.18575
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammoniumhydroxid -Lösung
10% in toluene/methanol
Synonym(e):
Tetrabutylammonium hydroxide solution
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.47
Beilstein:
3571228
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solution
Konzentration
10% in toluene/methanol
SMILES String
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M