Merck
616521
Sigma-Aldrich
TRPV4-Antagonist II, HC-067047 – Calbiochem
The TRPV4 Antagonist II, HC-067047 controls the biological activity of TRPV4.
Synonym(e):
TRPV4-Antagonist II, HC-067047 – Calbiochem, 2-Methyl-1-(3-morpholinopropyl)-5-phenyl-N-(3-(trifluormethyl)phenyl)-1H-pyrrol-3-carboxamid, Transient Receptor Potential Vanilloid-4 Antagonist II, HC067047
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H28F3N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
471.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(ccc1)NC(=O)c2c([n](c(c2)c4ccccc4)CCCN3CCOCC3)C
InChIKey
NCZYSQOTAYFTNM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine Pyrrolocarboxamid-Verbindung, die die Aktivität des TRP-Kanals (Transient Receptor Potential) der TRPV4-Familie (IC50 = 17, 48 und 133 nM, jeweils gegen Maus, Mensch, oder Ratte TRPV4 bei der Messung des spannungsabhängigen Stroms in der ganzen Zelle) in einer reversiblen Art und Weise, wobei es eine viel geringere Potenz gegenüber menschlichem ERG und TRPM8 (IC50 = 368 bzw. 780 nM) und wenig oder keine Aktivität gegenüber hKv1.3, hTRPA1, hTRPC5, hTRPV1/2/3/6, mTRPM7, mTRPV2, oder rKv1.2. HC-067047 ist wirksam (10 mg/kg i.p.) bei der Verringerung der Miktionshäufigkeit und der Erhöhung des Urinvolumens bei Mäusen und Ratten, die an einer CPA- (Best.-Nr. 239785) induzierten Blasenentzündung in vivo leiden.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Everaerts, W., et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA107, 19084.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable