Wichtige Dokumente
SML0103
AMTB hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(3-aminopropyl)-2-[(3-methylphenyl)methoxy]-N-(2-thienylmethyl)-benzamide hydrochloride (1:1) hyclate
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to tan
Löslichkeit
DMSO: ≥10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C1=C(OCC2=C(C)C=CC=C2)C=CC=C1)N(CCCN)CC3=CC=CS3.Cl.O
InChI
1S/C23H26N2O2S.ClH.H2O/c1-18-8-2-3-9-19(18)17-27-22-12-5-4-11-21(22)23(26)25(14-7-13-24)16-20-10-6-15-28-20;;/h2-6,8-12,15H,7,13-14,16-17,24H2,1H3;1H;1H2
InChIKey
RTYVTAQFASBIDN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)