Wichtige Dokumente
598250
Millipore
THP, CAS-Nr. 4706-17-6, Calbiochem
A water-soluble, neutral, and odorless disulfide reducing agent that is more stable and effective than DTT.
Synonym(e):
THP, CAS-Nr. 4706-17-6, Calbiochem, Tris(hydroxypropyl)phosphin
Größe auswählen
1 G
Anfragen
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
Anfragen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H21O3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352128
NACRES:
NA.25
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥80% (31P-NMR)
Form
viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Farbe
colorless
Löslichkeit
water: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
P(CCCO)(CCCO)CCCO
InChI
1S/C9H21O3P/c10-4-1-7-13(8-2-5-11)9-3-6-12/h10-12H,1-9H2
InChIKey
YICAEXQYKBMDNH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein wasserlösliches, neutrales und geruchloses Disulfid-Reduktionsmittel, das stabiler und wirksamer ist als DTT. THP ist vergleichbar mit TCEP (Kat.-Nr. 580560) als Reduktionsmittel. Sein Reduktionsvermögen gegenüber oxidiertem Glutathion beträgt 0,232 meq/g (Hinweis: TCEP hat eine Reduktionskapazität von 0,182 meq/g). THP ist im Vergleich zu DTT auch resistenter gegen Luftoxidation.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Korrosiv (L)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable