Merck
5.89593
Sigma-Aldrich
Methylacetat
99.5%, anhydrous
About This Item
Lineare Formel:
CH3COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.08
Beilstein:
1736662
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
NACRES:
NA.22
bp:
57-58 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.55 (vs air)
Dampfdruck
165 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.5%
Selbstzündungstemp.
936 °F
Expl.-Gr.
16 %
Brechungsindex
n20/D 1.361 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Dichte
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES String
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChIKey
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
8.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-13 °C - closed cup