Merck
574661
Sigma-Aldrich
Survivin-Antagonist, S12
The Survivin Antagonist, S12 controls the biological activity of Survivin.
Synonym(e):
Survivin-Antagonist, S12
Größe auswählen
10 MG
CHF 199.00
CHF 199.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 199.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12BrNO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 199.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL, nearly colorless
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CC1(C(C=C(Br)C=C2)=C2NC1=O)O)C3=CC(OCO4)=C4C=C3
InChI
1S/C17H12BrNO5/c18-10-2-3-12-11(6-10)17(22,16(21)19-12)7-13(20)9-1-4-14-15(5-9)24-8-23-14/h1-6,22H,7-8H2,(H,19,21)
InChIKey
WFYHAKOLBICHEZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zelldurchlässige Hydroxyindolinon-Verbindung, die als selektiver Survivin-Antagonist wirkt. Löst einen mitotischen Arrest aus und blockiert den Zellzyklus in der G2/M-Phase (~40 µM bei HeLa-Zellen), was zu apoptotischem Zelltod führt. Es wurde nachgewiesen, dass sie an einen speziellen Hohlraum neben der Oberfläche bindet, die an der Dimerisierung von Survivin beteiligt ist. Die Bindung ist spezifisch für natives Survivin und betrifft keine mutierten Formen. Die Verbindung hemmt die Zellproliferation unabhängig von deren p53-Status und reduziert dosisabhängig (5 bis 15 mg/kg) das Tumorvolumen in Xenotransplantatmodellen.
Verpackung
Verpackt unter Schutzgas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Berezov, A., et al. 2011. Oncogene31, 1938.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable