565851
NSC-87877
≥97% (HPLC), solid, SHP1/2 PTPase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
SHP1/2 PTPase-Inhibitor, NSC-87877, CAS-Nr. 56932-43-5, Calbiochem, 8-Hydroxy-7-(6-sulfonaphthalin-2-yl)diazenylchinolin-5-sulfonsäure, Dinatriumsalz, HePTP-Inhibitor II, PTP-Inhibitor XXV, PTP1B-Inhibitor IV, SHP1-Inhibitor I, SHP2-Inhibitor I
Größe auswählen
CHF 222.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 222.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SHP1/2 PTPase-Inhibitor, NSC-87877, CAS-Nr. 56932-43-5, Calbiochem, The SHP1/2 PTPase Inhibitor, NSC-87877, also referenced under CAS 56932-43-5, controls the biological activity of SHP1/2 PTPase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
red-brown
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc2c(cc(cc2)N\N=C3/C=C(c4c(nccc4)C/3=O)[S](=O)(=O)[O-])cc1
InChI
1S/C19H13N3O7S2.2Na/c23-19-16(10-17(31(27,28)29)15-2-1-7-20-18(15)19)22-21-13-5-3-12-9-14(30(24,25)26)6-4-11(12)8-13;;/h1-10,21H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b22-16+;;
InChIKey
YOGRUDWAJPVHEL-LLDDCTHSSA-L
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
SHP1/2 PTPase
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable