Merck
553030
Sigma-Aldrich
FPS-ZM1
≥98% (HPLC), semisolid,viscous liquid, RAGE antagonist, Calbiochem®
Synonym(e):
RAGE-Antagonist, FPS-ZM1
Größe auswählen
25 MG
CHF 304.00
CHF 304.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 304.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 304.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
RAGE-Antagonist, FPS-ZM1, RAGE Antagonist, FPS-ZM1, is a blood-brain-barrier permeant blocker of RAGE V domain-mediated ligand binding (Ki = 25, 148, & 230 nM, respectively, against Aβ40, HMGB1 & S100B, binding to sRAGE).
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
semisolid
viscous liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)N(CC2=CC=CC=C2)C3CCCCC3
InChI
1S/C20H22ClNO/c21-18-13-11-17(12-14-18)20(23)22(19-9-5-2-6-10-19)15-16-7-3-1-4-8-16/h1,3-4,7-8,11-14,19H,2,5-6,9-10,15H2
InChIKey
XDFKWGIBQMHSOH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Blut-Hirn-Schranken-Permeabilisator, eine nicht toxische, tertiäre Amidverbindung, die als hoch-affiner, potenter, multimodaler Blocker der RAGE (Rezeptor für Advanced Glycation Endproducts) V domänenvermittelten Ligandenbindung wirkt (Ki = 25, 148 und 230 nM jeweils gegen Aβ;40, HMGB1 und S100B, an sRAGE bindend). Blockiert den RAGE-vermittelten Influx von Aβ;40 und Aβ;42 in das Gehirn. Unterdrückt auch die Aβ;-RAGE-induzierte NF-κ;B-Aktivierung und die NF-κ;B-abhängige Transkription der β;-Sekretase. Berichten zufolge hat die tägliche Behandlung eines murinen APPsw/0-AK-Modells (1 mg/kg/Tag intraperitoneal) eine wesentliche Reduzierung von Thioflavin-S-positiven Amyloid-Plaques im Kortex und Hippocampus (um 70 bis 80 %) bewirkt und die kognitive Performance auf die Ebene von nicht von Alzheimer-Krankheit befallenen Mäusen gebracht.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
RAGE
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel Ki: jeweils 25, 148 und 230 nM gegen A&;beta
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Deane, R., et al. 2012. J. Clin. Invest.122, 1377.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Chao Song et al.
Brain sciences, 12(5) (2022-05-29)
(1) Background: Chemotherapy-induced cognitive impairment (CICI) is often observed in cancer patients and impairs their life quality. Grape-seed-orientated procyanidin has been shown to have anti-inflammatory and neuroprotective effects, yet its effects in preventing CICI have not been investigated. (2) Method:
Vijayasree V Giridharan et al.
Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 18(1), 640-653 (2020-09-05)
Pneumococcal meningitis is a life-threatening infection of the central nervous system (CNS), and half of the survivors of meningitis suffer from neurological sequelae. We hypothesized that pneumococcal meningitis causes CNS inflammation via the disruption of the blood-brain barrier (BBB) and
Yidi Wu et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 319(1), L185-L195 (2020-05-21)
S100A4 is a low-molecular-mass (12 kDa) EF-hand Ca2+-binding S100 protein that is expressed in a broad range of normal tissue and cell types. S100A4 can be secreted from some cells to act in an autocrine or paracrine fashion on target
Han-Kyul Nam et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 44(11), 1697-1706 (2021-11-02)
Advanced glycation end products (AGEs) are the products formed through a non-enzymatic reaction of reducing sugars with proteins or lipids. There is a potential for toxicity in the case of AGEs produced through glycation with dicarbonyl compounds including methylglyoxal, glyoxal
Roberta Angioni et al.
Cell reports. Medicine, 4(11), 101266-101266 (2023-11-10)
The spread of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has fueled the COVID-19 pandemic with its enduring medical and socioeconomic challenges because of subsequent waves and long-term consequences of great concern. Here, we chart the molecular basis of COVID-19