551826
QUIN 2, Tetrapotassium Salt
Binding of Ca2+ leads to a major shift in UV absorption spectrum and a twenty-fold enhancement in fluorescence quantum yield.
Synonym(e):
QUIN 2, Tetrapotassium Salt, 2-{[2- bis(Carboxymethyl)amino-5-methylphenoxy]methyl}-6-methoxy-8- bis(carboxymethyl)aminoquinoline, 4K, 2-{[2-bis(Carboxymethyl)amino-5-methylphenoxy]methyl}-6-methoxy-8-bis(carboxymethyl)aminoquinoline, 4K
Größe auswählen
CHF 695.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 695.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Fluoreszenz
λex 332 nm (high)
λex 354 nm (low)
λem 505 nm (high)
λem 510 nm (low)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[K+].[K+].[K+].[K+].N(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])c1c(cc(cc1)C)OCc2nc3c(cc(cc3N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])OC)cc2
InChI
1S/C26H27N3O10.4K/c1-15-3-6-19(28(10-22(30)31)11-23(32)33)21(7-15)39-14-17-5-4-16-8-18(38-2)9-20(26(16)27-17)29(12-24(34)35)13-25(36)37;;;;/h3-9H,10-14H2,1-2H3,(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37);;;;/q;4*+1/p-4
InChIKey
XAGUNWDMROKIFJ-UHFFFAOYSA-J
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Calcium Probes
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Vijayaraghavan, S. and Hoskins, D. 1989. Cell Calcium10, 241.
Arslan, P., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 2719.
Bryant, D.T. 1985. Biochem. J.226, 613.
Grynkiewicz, G., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 3440.
Ashley R.H., et al. 1984. Biochem. J.219, 149.
Tsien, R.Y., et al. 1982. J. Cell Biol.94, 325.
Tsien, R.Y. 1980. Biochemistry19, 2396.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable