539690
Protein Synthesis Initiation Inhibitor, NSC 119889
The Protein Synthesis Initiation Inhibitor, NSC 119889 blocks 5′-mediated/cap-dependent initiation of protein synthesis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
Protein Synthesis Initiation Inhibitor, NSC 119889, 3,4,5,6-Tetrabromofluorescein
Größe auswählen
CHF 243.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 243.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light brown
Löslichkeit
DMSO: 200 mg/mL
methanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
human arginine methyl transferase
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Tan, Y.J., et al. 2003. J. Cancer Res. Clin. Oncol.129, 437.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable