Dokumente
539684
Sigma-Aldrich
PKA-Inhibitor 6-22 Amid
The PKA Inhibitor 6-22 Amide, also referenced under CAS 121932-06-7, controls the biological activity of PKA. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
PKA-Inhibitor 6-22 Amid, PKI 6-22 Amid, TYADFIASGRTGRRNAI-NH₂, PKA-Inhibitor VIII, Proteinkinase-A-Inhibitor 6-22 Amid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C80H130N28O24
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1868.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C80H130N28O24/c1-10-37(3)60(63(83)118)106-66(121)41(7)96-72(127)52(32-55(81)113)103-69(124)49(22-17-29-92-80(88)89)100-68(123)47(20-15-27-90-78(84)85)98-57(115)35-94-76(131)62(43(9)111)108-70(125)48(21-16-28-91-79(86)87)99-56(114)34-93-67(122)54(36-109)105-65(120)40(6)97-77(132)61(38(4)11-2)107-74(129)51(30-44-18-13-12-14-19-44)102-73(128)53(33-58(116)117)101-64(119)39(5)95-71(126)50(104-75(130)59(82)42(8)110)31-45-23-25-46(112)26-24-45/h12-14,18-19,23-26,37-43,47-54,59-62,109-112H,10-11,15-17,20-22,27-36,82H2,1-9H3,(H2,81,113)(H2,83,118)(H,93,122)(H,94,131)(H,95,126)(H,96,127)(H,97,132)(H,98,115)(H,99,114)(H,100,123)(H,101,119)(H,102,128)(H,103,124)(H,104,130)(H,105,120)(H,106,121)(H,107,129)(H,108,125)(H,116,117)(H4,84,85,90)(H4,86,87,91)(H4,88,89,92)/t37-,38-,39-,40-,41-,42+,43+,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,59-,60-,61-,62-/m0/s1
InChIKey
VAKHFAFLRUNHLQ-PEBJKXEYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein starker und konkurrierender Inhibitor der PKA (Ki = 1,7 nM).
Wirkt als starker und konkurrierender Inhibitor der Proteinkinase A (Ki = 1,7 nM).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
PKA
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel Ki: 1,7 nM gegen Proteinkinase A
Verpackung
Ja
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
H-Thr-Tyr-Ala-Asp-Phe-Ile-Ala-Ser-Gly-Arg-Thr-Gly-Arg-Arg-Asn-Ala-Ile-NH₂;
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Glass, D.B., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 8802.
Kemp, B.E., et al. 1988. Methods Enzymol.159, 173.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable