5.38763
CD38 Inhibitor
≥98% (HPLC), solid, CD38 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
CD38 Inhibitor, Compound 78c, CD38i_78c, 78c, Cluster of Differentiation 38 Inhibitor
Größe auswählen
CHF 250.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 250.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
CD38 Inhibitor,
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light brown to brown
white to light brown
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[s]1cncc1c2cc3c(cc2)N(C(=O)C=C3N[C@@H]4CC[C@H](CC4)OCCOC)C
InChI
1S/C22H27N3O3S/c1-25-20-8-3-15(21-13-23-14-29-21)11-18(20)19(12-22(25)26)24-16-4-6-17(7-5-16)28-10-9-27-2/h3,8,11-14,16-17,24H,4-7,9-10H2,1-2H3/t16-,17-
InChIKey
VJQALSOBHVEJQM-QAQDUYKDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
CD38
Verpackung
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Tarrago, M.G., et al. 2018 Cell. Metab.27, 1081.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable