5.31889
STING Agonist, 2′3′-cGAMP
≥98% (HPLC), solid, STING agonist, Calbiochem®
Synonym(e):
STING Agonist, 2′3′-cGAMP, c[G(2ʹ,5ʹ)pA(3ʹ,5ʹ)p], 2ʹ,5ʹ-3ʹ,5ʹ-cGAMP
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
STING Agonist, 2′3′-cGAMP,
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
4 nM Ki
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: soluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)[n]6c7ncnc(c7nc6)N)CO[P](=O)(O[C@H]3[C@@H](O[C@@H]([C@H]3O)CO1)[n]4c5[nH]c(n[c](c5nc4)=O)N)O)O
InChI
1S/C20H24N10O13P2/c21-14-8-15(24-3-23-14)29(4-25-8)18-11(32)12-7(41-18)2-39-45(36,37)43-13-10(31)6(1-38-44(34,35)42-12)40-19(13)30-5-26-9-16(30)27-20(22)28-17(9)33/h3-7,10-13,18-19,31-32H,1-2H2,(H,34,35)(H,36,37)(H2,21,23,24)(H3,22,27,28,33)/t6-,7-,10-,11-,12-,13-,18-,19-/m1/s1
InChIKey
XRILCFTWUCUKJR-INFSMZHSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
STING
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Zhang, X., et al. 2013. Mol. Cell.51, 226.
Wu, J., et al. 2013. Science.339, 26.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable