Wichtige Dokumente
5.30616
Sigma-Aldrich
ACE2-Hemmer, MLN-4760
≥97% (HPLC), powder, Calbiochem®
Synonym(e):
ACE2-Hemmer, MLN-4760
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H23Cl2N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Methode(n)
inhibition assay: suitable
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1cc(cc(c1)C[n]2cncc2C[C@H](N[C@@H](CC(C)C)C(=O)O)C(=O)O)Cl
InChI
1S/C19H23Cl2N3O4/c1-11(2)3-16(18(25)26)23-17(19(27)28)7-15-8-22-10-24(15)9-12-4-13(20)6-14(21)5-12/h4-6,8,10-11,16-17,23H,3,7,9H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28)/t16-,17-/m0/s1
InChIKey
NTCCRGGIJNDEAB-IRXDYDNUSA-N
Allgemeine Beschreibung
MLN-4760 ist ein hochpotenter und selektiver zelldurchdringender Hemmer des Angiotensin Converting Enzyme 2, das als dessen Primärziel gilt. (ACE2; IC50 = 440 pM gegenüber löslichem humanem ACE2).
Biochem./physiol. Wirkung
MLN-4760 ist bioverfügbar und weist eine deutlich höhere Selektivität für Carboxypeptidase (IC50 = 0,44 nM gegenüber 50 pM bei humanem ACE2; [ZnCl2] = 10 μM, [MCA-APK(DNP)] = 50 μM) als Carboxypeptidase A oder ACE-Peptidyl-Dipeptidase vom Rind (IC50 = 27 μM und >100 μM gegenüber 0,5 nM bei CPDA vom Rind bzw. 1 nM bei ACE vom Schwein; [Substrat] = 50 μM) und ACE vom Schwein (IC50 = 27 bzw. >100 μM).[1] Dieser reversible ACE2-Hemmer bindet mit hoher Affinität an die aktiven Stelle von Zink und imitiert den Übergangszustand während der Peptidhydrolyse.[2] Er reduziert die Serum- und ACE2-Aktivität in der Niere und hebt die Angiotensin II-induzierte Hypertonie bei Mäusen vollständig auf. MLN-4760 blockiert die Angiotensin (ANG-(1-7)-Bildung bei ACE2-Mäusen des Wildtyps (WT), die niedrigen ANG II-Konzentrationen (<0,1 μM) ausgesetzt waren, doch bei höheren ANG II-Konzentrationen konnten keine Auswirkungen auf den ANG-(1-7)-Spiegel bei Mäusen beobachtet werden. Dieser ACE2-Hemmer verbessert die durch den Tumornekrosefaktor (TNF) (10 pg/ml) stimulierte Expression von proinflammatorischen Zytokinen in Endothelzellen der Maus (1 μM bei Verwendung von Kulturen der SVEC-40-Linie und Primärkulturen von Aorten-Endothelzellen) in vitro. MLN-4760 wird vielfach zum Untersuchen der Beteiligung von ACE2 an Nieren-, Herz-Kreislauf- und entzündlichen Darmerkrankungen eingesetzt. Hierzu wird Ratten und Mäusen Trinkwasser (10 mg/kg/d) i.v. (0,1 mg/kg) und s.c. (30 mg/kg/d bis 300 mg/kg/12 h) in vivo injiziert. Der hemmende Leucinanteil zielt nachweislich gleichzeitig auf die S1-Substratbindungstasche von ACE2 mit deren Isobutylgruppe und mittels des Carboxylats auf die aktive Stelle des Zinks ab, während die 3,5-Dichlorbenzylgruppe der Verbindung die S1′-Bindungstasche effektiv besetzt.
MLN-4760 ermöglicht auch die Untersuchung der Wirkung einer reduzierten ACE2-Aktivität auf die Anfälligkeit der Lunge für ein mit einer Coronavirus-Erkrankung (COVID) verbundenes akutes Lungenversagen (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS).[2]
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nadja Grobe et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 304(10), C945-C953 (2013-02-09)
Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) catalyzes conversion of ANG II to ANG-(1-7). The present study uses newly established proteomic approaches and genetic mouse models to examine the contribution of alternative renal peptidases to ACE2-independent formation of ANG-(1-7). In situ and in
Shrinidh Joshi et al.
European journal of pharmacology, 774, 25-33 (2016-02-07)
Angiotensin-converting enzymes, ACE and ACE2, are key members of renin angiotensin system. Activation of ACE2/Ang-(1-7) pathway enhances cardiovascular protective functions of bone marrow-derived stem/progenitor cells. The current study evaluated the selectivity of ACE2 inhibitors, MLN-4760 and DX-600, and ACE and
Merlin C Thomas et al.
Circulation research, 107(7), 888-897 (2010-07-31)
Angiotensin-converting enzyme (ACE)2 opposes the actions of angiotensin (Ang) II by degrading it to Ang 1-7. Given the important role of Ang II/Ang 1-7 in atherogenesis, we investigated the impact of ACE2 deficiency on the development of atherosclerosis. C57Bl6, Ace2
John J Byrnes et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 58(11), 819-827 (2009-06-12)
Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) is expressed in gastrointestinal tissue. Previous studies of GL1001, a potent and selective ACE2 inhibitor, have revealed anti-inflammatory activity in the mouse digestive tract. We hypothesized that GL1001 might also produce beneficial effects in a mouse
M J Soler et al.
Kidney international, 72(5), 614-623 (2007-06-21)
Angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) is localized to the glomerular epithelial cells. Since ACE2 promotes the degradation of angiotensin II, a decrease in ACE2 activity could lead to the development of glomerular injury. We gave a specific ACE2 inhibitor, MLN-4760