5.30509
StemSelect Compound E
≥95% (HPLC), liquid, γ-secretase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
StemSelect Compound E, ( S, S)- 2-(2-(3,5-Difluorophenyl)-acetylamino)-N-(1-methyl-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-3-yl)-propionamide, InSolution γ-Secretase Inhibitor XXI, Compound E
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
StemSelect Compound E,
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
Fc1cc(cc(c1)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NC2N=C(c4c(cccc4)N(C2=O)C)c3ccccc3)F
InChI
1S/C27H24F2N4O3/c1-16(30-23(34)14-17-12-19(28)15-20(29)13-17)26(35)32-25-27(36)33(2)22-11-7-6-10-21(22)24(31-25)18-8-4-3-5-9-18/h3-13,15-16,25H,14H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,35)/t16-,25?/m0/s1
InChIKey
JNGZXGGOCLZBFB-YPHZTSLFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
presenilins
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Flammpunkt (°C)
87 °C - (refers to pure substance)