Wichtige Dokumente
530006
Sigma-Aldrich
Prion-Protein, His•Tag®, menschlich, rekombinant, E. coli
Synonym(e):
rhPrPc
Größe auswählen
100 μG
CHF 1’360.00
CHF 1’360.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 1’360.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
CHF 1’360.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinantes menschliches Prion-Protein (Aminosäuren 23–231), fusioniert mit einer His•;Tag-Sequenz und exprimiert in E. coli. Prionenerkrankungen oder transmissible spongiforme Enzephalopathien sind neurodegenerative Erkrankungen, die Mensch und Tier betreffen. Alle Prionenerkrankungen haben denselben molekularen Pathogenitätsmechanismus, bei dem ein normales zelluläres Prion-Protein (PrPc) in eine Form umgewandelt wird, die in nicht-ionischem Reinigungsmittel unlöslich und teilweise resistent gegenüber Proteasen ist (PrPsc). Nützlich als Antigenstandard beim immunchemischen Nachweis der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK).
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 10 mM Natriumacetat, pH 4,0.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Sonstige Hinweise
Calzolai, L., and Zahn, R. 2003. J. Biol. Chem.278, 35592.
Prusiner, S.B. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 13363.
Swietnicki, W., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 27517.
Pan, K.M., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 10962.
Basler, K., et al. 1986. Cell46, 417.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable