Dokumente
524632
Millipore
Phosphatase Inhibitor Cocktail V
50X, lyophilized solid, for the inhibition of acid, alkaline, serine/threonine and protein tyrosine phosphatases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Phosphatase-Inhibitor-Cocktail
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.54
product name
Phosphatase-Inhibitor-Cocktail Set V, 50X, lyophilisiert, The Phosphatase Inhibitor Cocktail Set V, 50X, Lyophilized controls the activity of Phosphatase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein Cocktail aus vier Phosphatase-Inhibitoren zur Hemmung eines breiten Spektrums von sauren, alkalischen, Serin-/Threonin- und Protein-Tyrosin-Phosphatasen. Erhältlich als 1-ml-Fläschchen oder als Set von fünf 1-ml-Fläschchen. Jedes Fläschchen enthält nach der Rekonstitution mit 1 ml H2O 250 mM Natriumfluorid, 50 mM β;-Glycerophosphat (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-35675&;#124;[/islink]">;35675<;/A>;), 50 mM Natrium-Pyrophosphat-Decahydrat und 50 mM Natrium-Orthovanadat.
Ein Cocktail aus vier Phosphatase-Inhibitoren zur Hemmung eines breiten Spektrums von sauren, alkalischen, Serin-/Threonin- und Protein-Tyrosin-Phosphatasen. Erhältlich als 1-ml-Fläschchen oder als Set von fünf 1-ml-Fläschchen. Nach der Rekonstitution enthält jedes Fläschchen die folgenden Komponenten:
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Toxisch (F)
Rekonstituierung
Jedes Fläschchen mit 1 ml H₂;O rekonstituieren.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °;C). Kurz vor Gebrauch im Verhältnis 1:50 verdünnen.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bernd Stratmann et al.
International journal of molecular sciences, 23(13) (2022-07-10)
An oversupply of nutrients with a loss of metabolic flexibility and subsequent cardiac dysfunction are hallmarks of diabetic cardiomyopathy. Even if excess substrate is offered, the heart suffers energy depletion as metabolic fluxes are diminished. To study the effects of