5.09703
LSD1 Inhibitor VII, SP-2509
Synonym(e):
LSD1 Inhibitor VII, SP-2509, BHC110 Inhibitor VII, Histone Lysine Demethylase Inhibitor XIV, KIAA1718 Inhibitor VII, LSD Inhibitor VII, SP-2509
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C19H20ClN3O5S/c1-13(17-12-15(20)5-6-18(17)24)21-22-19(25)14-3-2-4-16(11-14)29(26,27)23-7-9-28-10-8-23/h2-6,11-12,24H,7-10H2,1H3,(H,22,25)/b21-13+
InChIKey
NKUDGJUBIVEDTF-FYJGNVAPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
LSD1
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Sorna, V., et al. 2013. J. Med. Chem.56, 9496.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable