5.09453
JHDM Inhibitor VII, JIB-04
Synonym(e):
JHDM Inhibitor VII, JIB-04, 5-Chloro-2-((2 E)-2-(phenyl(2-pyridinyl)methylene)hydrazino)pyridine, Histone Lysine Demethylase Inhibitor XIII, NSC693627, JIB04
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light beige
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C17H13ClN4/c18-14-9-10-16(20-12-14)21-22-17(13-6-2-1-3-7-13)15-8-4-5-11-19-15/h1-12H,(H,20,21)/b22-17+
InChIKey
YHHFKWKMXWRVTJ-OQKWZONESA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Jumonji family of histone demethylases
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable