5.09267
Opn4 Antagonist
Synonym(e):
Opn4 Antagonist, Opn4 Antagonist, Opsinamide, Melanopsin-inhibiting Sulfonamide AA92593, 1-(4-Methoxy-3-methyl-benzenesulfonyl)piperidine, 1-(4-Methoxy-3-methylphenylsulfonyl)piperidine, Melanopsin Antagonist, Opsinamide AA92593
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C13H19NO3S/c1-11-10-12(6-7-13(11)17-2)18(15,16)14-8-4-3-5-9-14/h6-7,10H,3-5,8-9H2,1-2H3
InChIKey
HDTKLZINZGEPFG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
melanopsin (Opn4)
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable